Learn More
Alcohol 2,4-diclorobencílico, LoGiCal
Código de producto. 30460463
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460463 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460463 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0739.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-dichlorobenzyl alcohol
CAS 1777-82-8
Nombres de analitos o componentes 2,4-dichlorobenzyl alcohol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H6 Cl2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (2,4-Dichlorophenyl)methanol, 2,4-Dichlorobenzenemethanol, 2,4-Dichlorobenzyl alcohol, Dybenal, Myacide, Myacide SP, NSC 15635, Rapidosept, Oxiconazole Related Compound D
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3,10H,4H2
Tipo de solución Sin diluir
SMILES OCc1ccc(Cl)cc1Cl
Nombre IUPAC (2,4-Diclorofenil)metanol
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 177.03
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 175,9796 g/mol