Learn More
Alcohol de 2,4-diclorobenzilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450963
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11450963 500 g 500 g
11430963 25 g 25 g
11440963 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11450963 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13338.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1777-82-8 | C7H6Cl2O | 177.024 g/mol
2,4-Dichlorobenzyl alcohol is an antiseptic found in commercially available throat lozenges. Also used deactivate Respiratory syncytial virus and SARS-Cov.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El alcohol 2,4-diclorobencilo es un antiséptico que se encuentra en las pastillas para la garganta disponibles comercialmente. También se utiliza desactivar el virus sincicial respiratorio y SARS-Cov.
Solubilidad
Soluble en agua, metanol y cloroformo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1777-82-8
Fórmula molecular C7H6Cl2O
Peso molecular (g/mol) 177.024
Número MDL MFCD00004606
Clave InChI DBHODFSFBXJZNY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dichlorobenzyl alcohol, 2,4-dichlorophenyl methanol, dybenal, 2,4-dichlorobenzenemethanol, rapidosept, myacide sp, benzenemethanol, 2,4-dichloro, benzyl alcohol, 2,4-dichloro, unii-1nkx3648j9, 2,4-dichlorobenzylalcohol
PubChem CID 15684
ChEBI CHEBI:48220
Nombre IUPAC (2,4-Diclorofenil)metanol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichlorobenzyl alcohol
Punto de fusión 57°C to 61°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 500 g
Beilstein 1448652
Índice Merck 14,3060
Información de solubilidad Soluble in water,methanol and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.03
Porcentaje de pureza 99%