Learn More
Cianuro de 2,4-diclorobenzoilo, Mikromol™
Código de producto. 18052870
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
18052870 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 18052870 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0922.100025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Cianuro de 2,4-diclorobenzoilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichlorobenzoyl Cyanide
CAS 35022-43-6
Nombres de analitos o componentes 2,4-Dichlorobenzoyl Cyanide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H3 Cl2 N O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Benzeneacetonitrile, 2,4-dichloro-α-oxo-, 2,4-Dichlorobenzoyl cyanide, 2,4-Dichlorophenylglyoxylonitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C8H3Cl2NO/c9-5-1-2-6(7(10)3-5)8(12)4-11/h1-3H
SMILES Clc1ccc(C(=O)C#N)c(Cl)c1
Nombre IUPAC cianuro de 2,4-diclorobenzoilo
Peso molecular (g/mol) 200.02
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.9592 g/mol