Learn More
Cloruro de 2,4-diclorobenzoilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dichlorobenzoyl Chloride |
| CAS | 89-75-8 |
| Fórmula molecular | C7H3Cl3O |
| Cantidad | 250 g |
| Sinónimo | o,p-Dichlorobenzoyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H3Cl3O/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H |
| SMILES | ClC(C1=CC=C(Cl)C=C1Cl)=O |
| Nombre IUPAC | cloruro de 2,4-diclorobenzoilo |
| Peso molecular (g/mol) | 209.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.92 |