Learn More
Cloruro de 2,4-diclorobenzoilo, TRC
Código de producto. 30375705
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30375705 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30375705 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43171525G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichlorobenzoyl Chloride
CAS 89-75-8
Fórmula molecular C7H3Cl3O
Cantidad 25 g
Sinónimo o,p-Dichlorobenzoyl Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C7H3Cl3O/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H
SMILES ClC(C1=CC=C(Cl)C=C1Cl)=O
Nombre IUPAC cloruro de 2,4-diclorobenzoilo
Peso molecular (g/mol) 209.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.92