Learn More
Cloruro de 2,4-diclorobenzoilo, 98%
Código de producto. 10103680 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
5 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10103680 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10275100 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10756201 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10103680 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 150221000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 89-75-8 | C7H3Cl3O | 209,45 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89-75-8
Fórmula molecular C7H3Cl3O
Peso molecular (g/mol) 209.45
Número MDL MFCD00000661
Clave InChI CEOCVKWBUWKBKA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoyl chloride, 2,4-dichloro, 2,4-dichlorobenzoylchloride, benzoylchloride, 2,4-dichloro, ccris 8616, acmc-1cuf7, dsstox_cid_31176, dsstox_gsid_52603, 2,4-dichloro benzoylchloride, 2.4-dichlorobenzoyl chloride, ksc450c2p
PubChem CID 66645
Nombre IUPAC cloruro de 2,4-diclorobenzoilo
SMILES ClC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dichlorobenzoyl chloride
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 21°C
Color Incolora
Densidad 1.4900g/mL
Punto de ebullición 150°C (34.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 137°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl2C6H3COCl
Índice de refracción 1.5915 to 1.5937
Cantidad 100 mL
Beilstein 09, 342
Gravedad específica 1.49
Información de solubilidad Solubility in water: may decompose. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone,slightly soluble in heptane
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.46
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido después derretirse
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4-Dichlorobenzoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
RU– Solo para uso en investigación