Learn More
2,4-diclorobenzotrifluoruro, TRC
Código de producto. 30011644
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011644 10 g 10 g
30007069 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011644 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43197010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 320-60-5
Fórmula molecular C7H3Cl2F3
Peso molecular (g/mol) 215
Sinónimo 1,3-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzene, 2,4-Dichloro(trifluoromethyl)benzene, 2,4-Dichloro-1-(trifluoromethyl)benzene, 2,4-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene, 2,4-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene, 2,4-Dichloro-1-(trifluoromethyl)benzene
SMILES FC(F)(F)c1ccc(Cl)cc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichlorobenzotrifluoride
Cantidad 10 g