Learn More
2,4-Diclorobenzotricloruro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dichlorobenzotrichloride |
| CAS | 13014-18-1 |
| Fórmula molecular | C7H3Cl5 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | alpha,alpha,alpha,2,4-Pentachloro-toluene, 1,3-Dichloro-4-(trichloromethyl)benzene2,4,alpha,alpha,alpha-Pentachlorotoluene, 2,4-Dichloro-1-(trichloromethyl)benzene, 2,4-Dichlorobenzotrichloride, 2,4-Dichlorophenyltrichloromethane, NSC 403840alpha,alpha,alpha,2,4-Pentachlorotoluene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H3Cl5/c8-4-1-2-5(6(9)3-4)7(10,11)12/h1-3H |
| SMILES | Clc1ccc(c(Cl)c1)C(Cl)(Cl)Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 264.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 261.8677 |