Learn More
2,4-Diclorobenzofenona, TRC
Código de producto. 30375173
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30375173 1 g -
30372349 25 g 25 g
30374868 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30375173 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4320101G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19811-05-3
Fórmula molecular C13 H8 Cl2 O
Peso molecular (g/mol) 251.108
Sinónimo Benzophenone, 2,4-dichloro- (8CI), (2,4-Dichlorophenyl)phenylmethanone, 1-(2,4-Dichlorophenyl)-1-phenylmethanone, 2,4-Dichlorobenzophenone, Benzoyl-2,4-dichlorobenzene
Nombre IUPAC (2,4-diclorofenil)-fenilmetanona
SMILES Clc1ccc(C(=O)c2ccccc2)c(Cl)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichlorobenzophenone
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H8Cl2O/c14-10-6-7-11(12(15)8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.9952