Learn More
2,4'-diclorobenzofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4'-Dichlorobenzophenone |
| CAS | 85-29-0 |
| Fórmula molecular | C13 H8 Cl2 O |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Benzophenone, 2,4'-dichloro- (6CI,7CI,8CI), (2-Chlorophenyl)(4-chlorophenyl)methanone, 2,4'-Dichlorobenzophenone, NSC 3221, o,p'-DCBP, o,p'-Dichlorobenzophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H8Cl2O/c14-10-7-5-9(6-8-10)13(16)11-3-1-2-4-12(11)15/h1-8H |
| SMILES | Clc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2Cl |
| Nombre IUPAC | (2-clorofenil)-(4-clorofenil)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 251.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.9952 |