Learn More
2,4'-Diclorobenzofenona, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11436750
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11436750 25 g 25 g
11426750 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11436750 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07648.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85-29-0
Fórmula molecular C13H8Cl2O
Peso molecular (g/mol) 251.11
Número MDL MFCD00038744
Clave InChI YXMYPHLWXBXNFF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4'-dichlorobenzophenone, 2-chlorophenyl 4-chlorophenyl methanone, methanone, 2-chlorophenyl 4-chlorophenyl, 2-chlorophenyl-4-chlorophenyl methanone, unii-h3n0v78i65, benzophenone, 2,4'-dichloro, di2-chlorophenyl ketone, pubchem3373, o,p-dichlorobenzophenone, o,p'-dichlorobenzophenone
PubChem CID 66558
Nombre IUPAC (2-clorofenil)-(4-clorofenil)metanona
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4'-Dichlorobenzophenone
Punto de fusión 63°C to 66°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1959090
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.11
Porcentaje de pureza 98%