Learn More
Ácido 2,4-diclorobenzoico-d3, CDN
Código de producto. 30312833
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
0.25 g
Tamaño de la unidad:
0.10 g
0.25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30312833 0.25 g 0.25 g
30323372 0.1 g 0.10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30312833 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND73420.25G
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichlorobenzoic Acid-D3
CAS 1398065-99-0
Fórmula molecular C7 D3 H Cl2 O2
Cantidad 0.25 g
Sinónimo 2,4-Dichlorobenzoic acid-d3, 2,4-Dichlorobenzoic-d3 Acid, 2,4-Dichlorobenzoic-3,5,6-d3 acid, 2,4-Dichlorobenzoic Acid-D3
Fórmula InChI InChI=1 S/C7H4Cl2O2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3 H,(H,10,11)/i1D,2 D,3 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)O)c(Cl)c([2 H])c1Cl
Nombre IUPAC Ácido 2,4-dicloro-3,5,6-trideuteriobenzoico
Peso molecular (g/mol) 194.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.9777 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.