Learn More
Ácido 2,4-diclorobenzoico, TRC
Código de producto. 30138767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138767 50 g 50 g
30133127 10 g 10 g
17973095 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138767 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43195550G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-84-0
Fórmula molecular C7 H4 Cl2 O2
Peso molecular (g/mol) 191.01
Sinónimo 2,4-Dichlorobenzoic acid, NSC 578
Nombre IUPAC ácido 2,4-diclorobenzoico
SMILES OC(=O)c1ccc(Cl)cc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichlorobenzoic acid
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4Cl2O2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.9588