Learn More
Ácido 2,4-diclorobenzoico, Mikromol™
Código de producto. 17961636
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17961636 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17961636 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0014.05
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 2,4-diclorobenzoico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichlorobenzoic acid
CAS 50-84-0
Nombres de analitos o componentes 2,4-Dichlorobenzoic acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H4 Cl2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2,4-Dichlorobenzoic Acid, Furosemide Imp. E (EP), 2,4-Dichlorobenzyl Alcohol Impurity E, Furosemide Impurity E, NSC 578, Furosemide EP Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4Cl2O2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,(H,10,11)
SMILES O=C(C1=CC=C(Cl)C=C1Cl)O
Nombre IUPAC ácido 2,4-diclorobenzoico
Peso molecular (g/mol) 191.01
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 189,9588 g/mol