Learn More
Ácido 2,4-diclorobenzeneborónico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11371327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11371327 5 g 5 g
11361327 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11371327 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01563.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 68716-47-2 | C6H5BCl2O2 | 190.81 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68716-47-2
Fórmula molecular C6H5BCl2O2
Peso molecular (g/mol) 190.81
Número MDL MFCD00013930
Clave InChI QNEGDGPAXKYZHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dichlorophenyl boronic acid, 2,4-dichlorobenzeneboronic acid, 2,4-dichlorophenylbornic acid, 2,4-dichlorophenyl boranediol, chembl20726, 2,4-dichloro benzene boronic acid, boronic acid, 2,4-dichlorophenyl, 2,4-dichlorobenzeneboron dihydroxide, 2,4-dichlorobenzeneboronicacid
PubChem CID 2734659
Nombre IUPAC ácido (2,4-diclorofenil)borónico
SMILES OB(O)C1=CC=C(Cl)C=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichlorobenzeneboronic acid
Punto de fusión 242°C to 245°C
Cantidad 5 g
Beilstein 4983878
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.82
Porcentaje de pureza ≥98%