Learn More
2,4-diclorobenzaldehído, TRC
Código de producto. 30386273
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30386273 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30386273 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43184510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichlorobenzaldehyde
CAS 874-42-0
Fórmula molecular C7H4Cl2O
Cantidad 10 g
Sinónimo 2,4-Dichlorobenzaldehyde, 2,4-Dichlorophenylcarboxaldehyde, NSC 8762, o,p-Dichlorobenzaldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-4H
SMILES Clc1ccc(C=O)c(Cl)c1
Nombre IUPAC 2,4-diclorobenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 175.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.9639