Learn More
Oxima de 2,4-diclorobenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10579782
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10579782 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10579782 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB04865DA
 Artículo restringido
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dichlorobenzaldehyde oxime
CAS 56843-28-8
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C7H5Cl2NO
Fórmula lineal Cl2C6H3CH=NOH
Número MDL MFCD00173694
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,4-dichlorobenzaldehyde oxime, 2,4-dichlorobenzaldoxime, benzaldoxime,4-dichloro, wln: qnu1r bg dg, 2,4-dichorobenzaldehyde oxime, benzaldehyde,4-dichloro-, oxime, 2,4-dichlorophenyl hydroxyimino methane, e-n-2,4-dichlorophenyl methylidene hydroxylamine, ne-n-2,4-dichlorophenyl methylidene hydroxylamine, z-n-2,4-dichlorophenyl methylidene hydroxylamine
Clave InChI ONJQBRVMFRQQIG-ONNFQVAWSA-N
SMILES O\N=C\C1=CC=C(Cl)C=C1Cl
Nombre IUPAC (E)-N-[(2,4-diclorofenil)metilideno]hidroxilamina
Peso molecular (g/mol) 190.02
PubChem CID 6434542
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.03
Porcentaje de pureza 97%