Learn More
2,4-diclorobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10205550 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10205550 5 g Frasco de vidrio 5 g
10625032 100 g Frasco de plástico 100 g
10489070 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10205550 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 164140050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 874-42-0 | C7H4Cl2O | 175.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 874-42-0
Fórmula molecular C7H4Cl2O
Peso molecular (g/mol) 175.01
Número MDL MFCD00003305
Clave InChI YSFBEAASFUWWHU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzaldehyde, 2,4-dichloro, unii-z08ql2124r, ccris 6013, 2,4-dichloro benzaldehyde, 2,4-dichloro-benzaldehyde, acmc-209qnb, dsstox_cid_2130, 2,4 dichloro benzaldehyde, 2,4-di-chlorobenzaldehyde, dsstox_rid_76500
PubChem CID 13404
Nombre IUPAC 2,4-diclorobenzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dichlorobenzaldehyde
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 69°C to 73°C
Color Amarillo a beige
Punto de ebullición 233°C
Temperatura de inflamación 135°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl2C6H3CHO
Cantidad 5 g
Beilstein 07, 236
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,ether and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.01
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2,4-Dichlorobenzaldehyde
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.