Learn More
2,4-Diclorobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424184
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11424184 100 g 100 g
11434184 500 g 500 g
11444184 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11424184 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12525.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 874-42-0 | C7H4Cl2O | 175.008 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 874-42-0
Fórmula molecular C7H4Cl2O
Peso molecular (g/mol) 175.008
Número MDL MFCD00003305
Clave InChI YSFBEAASFUWWHU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzaldehyde, 2,4-dichloro, unii-z08ql2124r, ccris 6013, 2,4-dichloro benzaldehyde, 2,4-dichloro-benzaldehyde, acmc-209qnb, dsstox_cid_2130, 2,4 dichloro benzaldehyde, 2,4-di-chlorobenzaldehyde, dsstox_rid_76500
PubChem CID 13404
Nombre IUPAC 2,4-diclorobenzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichlorobenzaldehyde
Punto de fusión 69°C to 73°C
Punto de ebullición 233°C
Temperatura de inflamación 127°C (260°F)
Cantidad 100 g
Número UN UN1759
Beilstein 471601
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.01
Porcentaje de pureza 98%