Learn More
2,4-Dicloroanisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450511
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450511 5 g 5 g
11460511 25 g 25 g
11470511 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11450511 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20042.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 553-82-2 | C7H6Cl2O | 177.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 553-82-2
Fórmula molecular C7H6Cl2O
Peso molecular (g/mol) 177.02
Número MDL MFCD00044772
Clave InChI CICQUFBZCADHHX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dichloroanisole, benzene, 2,4-dichloro-1-methoxy, 1,5-dichloro-2-methoxybenzene, 2,4-dichloro-1-methoxy-benzene, anisole, 2,4-dichloro, 2,4-dichloromethoxybenzene, anisole,4-dichloro, acmc-209lmo, ksc273i7j
PubChem CID 11119
Nombre IUPAC 2,4-dicloro-1-metoxibenceno
SMILES COC1=CC=C(Cl)C=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichloroanisole
Punto de fusión 24°C to 27°C
Densidad 1.288
Punto de ebullición 125°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.5615
Cantidad 5 g
Beilstein 1940358
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.03
Porcentaje de pureza 99%