Learn More
2,4-Dicloroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10541781 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
2,5 KG
25 GR
250 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10541781 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
10438490 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10347370 250 g Frasco de vidrio 250 GR
13428368 2.5 kg Frasco de plástico 2,5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10541781 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 150390010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 554-00-7 | C6H5Cl2N | 162.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 554-00-7
Fórmula molecular C6H5Cl2N
Peso molecular (g/mol) 162.02
Número MDL MFCD00007661
Clave InChI KQCMTOWTPBNWDB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dichlorobenzenamine, benzenamine, 2,4-dichloro, 2,4-dichloranilin, o,p-dichloroaniline, aniline, 2,4-dichloro, 2,4-dca, 2,4-dichlorophenylamine, 2,4-dichloro-phenylamine, unii-19ae42m6ws, 2,4-dichloranilin german
PubChem CID 11123
ChEBI CHEBI:46635
Nombre IUPAC 2,4-dicloroanilina
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dichloroaniline
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 59°C to 63°C
Color Blanco a beige
Punto de ebullición 242°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl2C6H3NH2
Cantidad 1 kg
Beilstein 12,621
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.02
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4-Dichloroaniline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.