Learn More
2',4'-dicloroacetofenona, TRC
Código de producto. 30373909
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30373909 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30373909 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4316005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',4'-Dichloroacetophenone
CAS 2234-16-4
Fórmula molecular C8H6Cl2O
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-(2,4-Dichlorophenyl)ethanone, 2-Acetyl-5-chlorophenyl Chloride, NSC 33945, o,p-Dichloroacetophenone, p-Chloro-2-chloroacetophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6Cl2O/c1-5(11)7-3-2-6(9)4-8(7)10/h2-4H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccc(Cl)cc1Cl
Peso molecular (g/mol) 189.04