Learn More
2',4'-Dicloroacetofenona, 98 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2',4'-Dichloroacetophenone |
| Punto de fusión | 31°C to 34°C |
| Densidad | 1.32 |
| Punto de ebullición | 245°C to 247°C |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Índice de refracción | 1.5635 |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 637819 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.04 |
| Porcentaje de pureza | 98% |