Learn More
2',4'-Dicloroacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10607061 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10607061 25 g Frasco de vidrio 25 g
10207370 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10607061 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 302430250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2234-16-4 | C8H6Cl2O | 189.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2234-16-4
Fórmula molecular C8H6Cl2O
Peso molecular (g/mol) 189.04
Número MDL MFCD00000581
Clave InChI XMCRWEBERCXJCH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2',4'-dichloroacetophenone, 1-2,4-dichlorophenyl ethanone, 2,4-dichloroacetophenone, ethanone, 1-2,4-dichlorophenyl, 1-2,4-dichlorophenyl ethan-1-one, p-chloro-2-chloroacetophenone, acetophenone, 2',4'-dichloro, unii-t7f2608h5h, 2',4'-dichloro phenyl ethanone, 1-2,4-dichloro-phenyl-ethanone
PubChem CID 16693
Nombre IUPAC 1-(2,4-diclorofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2', 4'-Dichloroacetophenone
Nombre de nota 98.5%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 29.0°C to 34.0°C
Color Marrón amarillento a incoloro
Densidad 1.3200g/mL
Punto de ebullición 242.0°C
Temperatura de inflamación 131°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl2C6H3COCH3
Índice de refracción 1.5635
Cantidad 25 g
Beilstein 07, II, 219
Gravedad específica 1.32
Información de solubilidad Solubility in water: ca. 200mg/l in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.04
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido