Learn More
2,4-dicloro-L-fenilalanina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11416480
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11416480 1 g 1 g
15473717 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11416480 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27579.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111119-36-9
Fórmula molecular C9H9Cl2NO2
Peso molecular (g/mol) 234.08
Número MDL MFCD01860882
Clave InChI GWHQTNKPTXDNRM-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo 2,4-dichloro-l-phenylalanine, l-2,4-dichlorophenylalanine, 2s-2-amino-3-2,4-dichlorophenyl propanoic acid, s-2-amino-3-2,4-dichlorophenyl propanoic acid, h-phe 2,4-dicl-oh, l-2,4-dichlorophe, l-phenylalanine, 2,4-dichloro, h-phe 2,4-cl2-oh, 2,4-dichloro-phenylalanine, s-2-amino-3-2,4-dichloro-phenyl-propionic acid
PubChem CID 2761497
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-(2,4-dichlorophenyl)propanoic acid
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(Cl)C=C1Cl)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichloro-L-phenylalanine
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.09
Porcentaje de pureza 98%