Learn More
2,4-Dicloro-beta-[(2,4-diclorofenil)metaxi]benzenoetanolamina, TRC
Código de producto. 30133128
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133128 250 mg 250 miligramos
30006281 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133128 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD434120250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67358-54-7
Fórmula molecular C15 H13 Cl4 N O
Peso molecular (g/mol) 365.08
Sinónimo 2,4-Dichloro-β-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]benzeneethanamine
Nombre IUPAC 2-(2,4-diclorofenil)-2-[(2,4-diclorofenil)metaxi]etanolamina
SMILES ClC1=CC=C(C(Cl)=C1)COC(C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichloro-beta-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]benzeneethanamine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H13Cl4NO/c16-10-2-1-9(13(18)5-10)8-21-15(7-20)12-4-3-11(17)6-14(12)19/h1-6,15H,7-8,20H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.9751
Porcentaje de pureza >95%