Learn More
2,4-Dicloro-7-metilquinolina, TRC
Código de producto. 30369250
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30369250 1 g
30386804 100 mg
30388162 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30369250 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4362381G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102878-19-3
Fórmula molecular C10H7NCl2
Peso molecular (g/mol) 212.08
SMILES Cc1ccc2c(Cl)cc(Cl)nc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichloro-7-methylquinoline
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H7Cl2N/c1-6-2-3-7-8(11)5-10(12)13-9(7)4-6/h2-5H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.9956