Learn More
2,4-Dicloro-6-(trifluorometil)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11438997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11438997 5 g 5 g
11428997 1 g 1 g
11448997 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11438997 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20590.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62593-17-3
Fórmula molecular C7H4Cl2F3N
Peso molecular (g/mol) 230.011
Número MDL MFCD00174313
Clave InChI OCJPQZFOBGQYEA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dichloro-6-trifluoromethyl aniline, 2-amino-3,5-dichlorobenzotrifluoride, benzenamine, 2,4-dichloro-6-trifluoromethyl, 2,4-dichloro-6-trifluoromethyl phenylamine, 3,5-dichloro-2-aminobenzotrifluoride, pubchem2760, 2,4-dichloro-6-trifluoromethylanilin, 2,4-dichloro-6-trifluoromethyl anilin, 2,4-dichloro-6-trifluoromethyl benzenamine
PubChem CID 1268255
Nombre IUPAC 2,4-Dicloro-6-(trifluorometil)anilina
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)N)C(F)(F)F)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)aniline
Densidad 1.53
Punto de ebullición 49°C to 52°C (0.4 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.521
Cantidad 5 g
Número UN UN3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.02
Porcentaje de pureza 97%