Learn More
2,4-Dicloro-6-(trifluorometil)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11428997
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11428997 1 g 1 g
11438997 5 g 5 g
11448997 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11428997
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20590.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62593-17-3
Fórmula molecular C7H4Cl2F3N
Peso molecular (g/mol) 230.011
Número MDL MFCD00174313
Clave InChI OCJPQZFOBGQYEA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dichloro-6-trifluoromethyl aniline, 2-amino-3,5-dichlorobenzotrifluoride, benzenamine, 2,4-dichloro-6-trifluoromethyl, 2,4-dichloro-6-trifluoromethyl phenylamine, 3,5-dichloro-2-aminobenzotrifluoride, pubchem2760, 2,4-dichloro-6-trifluoromethylanilin, 2,4-dichloro-6-trifluoromethyl anilin, 2,4-dichloro-6-trifluoromethyl benzenamine
PubChem CID 1268255
Nombre IUPAC 2,4-Dicloro-6-(trifluorometil)anilina
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)N)C(F)(F)F)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)aniline
Densidad 1.53
Punto de ebullición 49°C to 52°C (0.4 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.521
Cantidad 1 g
Número UN UN3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.02
Porcentaje de pureza 97%