Learn More
2,4-dicloro-6-nitrofenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dichloro-6-nitrophenol |
| CAS | 609-89-2 |
| Fórmula molecular | C6H3Cl2NO3 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3Cl2NO3/c7-3-1-4(8)6(10)5(2-3)9(11)12/h1-2,10H |
| SMILES | Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2,4-dicloro-6-nitrofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 208 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.949 |