Learn More
2,4-Dicloro-6-nitrofenol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15421779
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15421779 25 g 25 g
15431779 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15421779 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64524.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 609-89-2 | C6H3Cl2NO3 | 207.994 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 609-89-2
Fórmula molecular C6H3Cl2NO3
Peso molecular (g/mol) 207.994
Número MDL MFCD00007101
Clave InChI LYPMXMBQPXPNIQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dichloro-6-nitrophenol, phenol, 2,4-dichloro-6-nitro, 2,4-dichlor-6-nitrofenol, 4,6-dichloro-2-nitrophenol, 2,4-dichlor-6-nitrofenol czech, pubchem22918, acmc-1aunw, wln: wnr bq cg eg, 2-nitro-4,6-dichlorophenol
PubChem CID 11871
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)[N+](=O)[O-])Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichloro-6-nitrophenol
Punto de fusión 118°C to 120°C
Color Amarillo
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 2050081
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.99
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo