Learn More
2,4-Dicloro-6-nitroanilina, TRC
Código de producto. 30383594
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30383594 500 mg
30378061 250 mg
30379143 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30383594 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD435165500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2683-43-4
Fórmula molecular C6H4Cl2N2O2
Peso molecular (g/mol) 207.01
Nombre IUPAC 2,4-dicloro-6-nitroanilina
SMILES Nc1c(Cl)cc(Cl)cc1[N+](=O)[O-]
Specifications
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichloro-6-nitroaniline
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4Cl2N2O2/c7-3-1-4(8)6(9)5(2-3)10(11)12/h1-2H,9H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.965