Learn More
2,4-Dicloro-6-metilpirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine |
| CAS | 5424-21-5 |
| Fórmula molecular | C5 H4 Cl2 N2 |
| Cantidad | 20 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H4Cl2N2/c1-3-2-4(6)9-5(7)8-3/h2H,1H3 |
| SMILES | Cc1cc(Cl)nc(Cl)n1 |
| Nombre IUPAC | 2,4-dicloro-6-metilpirimidina |
| Peso molecular (g/mol) | 163 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.9752 |