Learn More
2,4-Dicloro-6-metilpirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474163
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11474163 5 g 5 g
11484163 25 g 25 g
11494163 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11474163 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10363.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 5424-21-5 | C5H4Cl2N2 | 163.001 g/mol
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine is used in the synthesis of (2-chloro-6-methyl-pyrimidin-4-yl)-(2,3-dihydro-benzothiazol-6-yl)-amine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,4-dicloro-6-metilpirimidina se utiliza en la síntesis de (2-cloro-6-metil-pirimidin-4-il)-(2,3-dihidro-benzotiazol-6-il)-amina.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, éter, acetato de etilo y tolueno. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes y bases. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5424-21-5
Fórmula molecular C5H4Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 163.001
Número MDL MFCD00006064
Clave InChI BTLKROSJMNFSQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrimidine, 2,4-dichloro-6-methyl, 2,6-dichloro-4-methylpyrimidine, 2,4-dichloro-6-methyl-pyrimidine, 2,4-dichloro-6-methyl pyrimidine, 6-methyl-2,4-dichloropyrimidine, 2,4-dichlor-6-methylpyrimidin, pubchem6911, acmc-1b11m, ksc495i8r, 2,4-dichloro6-methylpyrimidine
PubChem CID 79471
Nombre IUPAC 2,4-dicloro-6-metilpirimidina
SMILES CC1=CC(=NC(=N1)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine
Punto de fusión 44°C to 47°C
Punto de ebullición 219°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN1759
Beilstein 114295
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.01
Porcentaje de pureza 98%