Learn More
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10607142 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10607142 25 g Glass bottle 25 g
10454735 100 g Glass bottle 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10607142 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 162820250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 5424-21-5
Fórmula molecular C5H4Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 163.001
Número MDL MFCD00006064
Clave InChI BTLKROSJMNFSQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrimidine, 2,4-dichloro-6-methyl, 2,6-dichloro-4-methylpyrimidine, 2,4-dichloro-6-methyl-pyrimidine, 2,4-dichloro-6-methyl pyrimidine, 6-methyl-2,4-dichloropyrimidine, 2,4-dichlor-6-methylpyrimidin, pubchem6911, acmc-1b11m, ksc495i8r, 2,4-dichloro6-methylpyrimidine
PubChem CID 79471
Nombre IUPAC 2,4-dicloro-6-metilpirimidina
SMILES CC1=CC(=NC(=N1)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dichloro-6-methylpyrimidine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 43°C to 47°C
Color Orange-Yellow to Yellow
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.01
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Crystalline Powder