Learn More
2,4-Dicloro-6-metilpiridina, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15411359
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15411359 5 g 5 g
15421359 250 mg 250 miligramos
15401359 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15411359 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64248.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 42779-56-6 | C6H5Cl2N | 162.013 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica agroquímica, farmacéutica y en el sector de los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Refrigerar. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42779-56-6
Fórmula molecular C6H5Cl2N
Peso molecular (g/mol) 162.013
Número MDL MFCD08669834
Clave InChI WUGTXQVNSRFDNV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dichloro-6-picoline, 2,4-dichloro-6-methyl-pyridine, pubchem5465, d0ri6l, 2-methyl-4,6-dichloropyridine, pyridine,2,4-dichloro-6-methyl
PubChem CID 11959083
Nombre IUPAC 2,4-dicloro-6-metilpiridina
SMILES CC1=NC(=CC(=C1)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichloro-6-methylpyridine
Punto de ebullición 205°C to 206°C
Cantidad 5 g
Beilstein 111084
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.01
Porcentaje de pureza ≥97%