Learn More
2,4-Dicloro-6-metilpiridina, 97 %, Acros Organics™
Código de producto. 15377390 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15377390 5 g 5 g
15367390 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15377390 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 453770050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 42779-56-6
Fórmula molecular C6H5Cl2N
Peso molecular (g/mol) 162.02
Clave InChI WUGTXQVNSRFDNV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dichloro-6-picoline, 2,4-dichloro-6-methyl-pyridine, pubchem5465, d0ri6l, 2-methyl-4,6-dichloropyridine, pyridine,2,4-dichloro-6-methyl
PubChem CID 11959083
Nombre IUPAC 2,4-dicloro-6-metilpiridina
SMILES CC1=NC(=CC(=C1)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichloro-6-methylpyridine
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.02
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4-Dichloro-6-methylpyridine, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.