Learn More
2,4-Dicloro-6-metilfenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15461459
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15461459 1 g 1 g
15481459 250 mg 250 miligramos
15471459 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15461459 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64312.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1570-65-6 | C7H6Cl2O | 177.024 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1570-65-6
Fórmula molecular C7H6Cl2O
Peso molecular (g/mol) 177.024
Número MDL MFCD00019988
Clave InChI WJQZZLQMLJPKQH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 15292
Nombre IUPAC 2,4-dicloro-6-metilfenol
SMILES CC1=CC(=CC(=C1O)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichloro-6-methylphenol
Punto de fusión 52°C to 56°C
Color Marrón
Punto de ebullición 225°C (literature)
Cantidad 1 g
Número UN UN3077
Beilstein 1864865
Sinónimo 4,6-dichloro-o-cresol, 4,6-dichloro-2-methylphenol, phenol, 2,4-dichloro-6-methyl, o-cresol, 4,6-dichloro, 4,6-dichlorocresol, phenol,2,4-dichloro-6-methyl, dichlorocresol, o-cresol,6-dichloro, 4,6-dichlor-o-kresol, acmc-1c0mk
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.02
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4-Dichloro-6-methylphenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,6-Dichloro-o-cresol