Learn More
2,4-Dicloro-6-metilbencilamina, + 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11322897
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11322897 1 g 1 g
11342897 250 mg 250 miligramos
11332897 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11322897 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16108.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150517-76-3
Fórmula molecular C8H9Cl2N
Peso molecular (g/mol) 190.07
Número MDL MFCD00052913
Clave InChI QISTWSMZJRTDCS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dichloro-6-methylbenzylamine, 2,4-dichloro-6-methylphenyl methanamine, 2,4-dichloro-6-methylphenyl methylamine, benzenemethanamine,2,4-dichloro-6-methyl, benzenemethanamine, 2,4-dichloro-6-methyl, 2,4-dichloro-6-methylbenzyl amine hydrochloride, 4,6-dichloro-2-methylbenzylamine, acmc-1c3je, 2-aminomethyl-3,5-dichlorotoluene, 1-2,4-dichloro-6-methylphenyl methanamine
PubChem CID 2800971
SMILES CC1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichloro-6-methylbenzylamine
Punto de fusión 52°C to 56°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3259
Beilstein 8615227
Sensibilidad Air Sensitive
Nombre IUPAC (2,4-dicloro-6-metilfenil)metanamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.07
Porcentaje de pureza ≥98%