Learn More
2,4-Dicloro-6-metilbenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11309145
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11309145 5 g 5 g
11399135 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11309145 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16372.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 175277-98-2 | Molecular Formula: C8H5Cl2N | Molecular Weight: 186.035 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 175277-98-2
Fórmula molecular C8H5Cl2N
Peso molecular (g/mol) 186.035
Número MDL MFCD00052865
Clave InChI NFPYAMXNKNDVDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acmc-20aodn, 2,4-dichloro-6-methyl-benzonitrile, benzonitrile,2,4-dichloro-6-methyl, benzonitrile, 2,4-dichloro-6-methyl, 4,6-dichloro-2-methylbenzenecarbonitrile
PubChem CID 2800965
Nombre IUPAC 2,4-dicloro-6-metilbenzonitrilo
SMILES CC1=CC(=CC(=C1C#N)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichloro-6-methylbenzonitrile
Punto de fusión 79°C to 81°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 3249214
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.04
Porcentaje de pureza 97%