Learn More
2,4-Dicloro-6-metilanilina, 97%
Código de producto. 11434314
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11434314 100 g 100 g
11414314 5 g 5 g
11424314 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11434314 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12591.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 30273-00-8 | C7H7Cl2N | 176,04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30273-00-8
Fórmula molecular C7H7Cl2N
Peso molecular (g/mol) 176.04
Número MDL MFCD00044074
Clave InChI UAISVUGQLKXPFF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,6-dichloro-2-methylaniline, benzenamine, 2,4-dichloro-6-methyl, acmc-20aodo, 4,6-dichloro-o-toluidine, 2-amino-3,5-dichlorotoluene, 2,4-dichloro-6-methylphenylamine, 4,6-dichloro-2-methylphenylamine, 2,4-bis chloranyl-6-methyl-aniline, 2,4-dichloro-6-methylaniline
PubChem CID 1268287
Nombre IUPAC 2,4-dicloro-6-metilanilina
SMILES CC1=CC(=CC(=C1N)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichloro-6-methylaniline
Punto de fusión 43°C to 45°C
Punto de ebullición 82°C to 84°C (0.1 mmHg)
Cantidad 100 g
Beilstein 2208221
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.05
Porcentaje de pureza 97%
RU– Solo para uso en investigación