Learn More
2,4-Dicloro-6-metil-5-nitropirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dichloro-6-methyl-5-nitropyrimidine |
| CAS | 13162-26-0 |
| Fórmula molecular | C5 H3 Cl2 N3 O2 |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H3Cl2N3O2/c1-2-3(10(11)12)4(6)9-5(7)8-2/h1H3 |
| SMILES | Cc1nc(Cl)nc(Cl)c1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2,4-dicloro-6-metil-5-nitropirimidina |
| Peso molecular (g/mol) | 208 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.9602 |