Learn More
2,4-Dicloro-6-yodoanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11378606 25 g 25 g
11368606 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378606 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17659.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 697-90-5 | C6H4Cl2IN | 287.909 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 697-90-5
Fórmula molecular C6H4Cl2IN
Peso molecular (g/mol) 287.909
Número MDL MFCD00007661
Clave InChI YJRSMJTVXWBFJJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dichloro-6-iodobenzenamine, 2,4-dichloro-6-iodophenylamine, 4,6-dichloro-2-iodophenylamine, 2,4-dichloro-6-iodo-phenylamine, benzenamine,2,4-dichloro-6-iodo, benzenamine, 2,4-dichloro-6-iodo, 1-amino-2,4-dichloro-6-iodobenzene
PubChem CID 7577525
Nombre IUPAC 2,4-dicloro-6-yodoanilina
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)N)I)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichloro-6-iodoaniline
Punto de fusión 79°C to 81°C
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 3246130
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.92
Porcentaje de pureza 97%