Learn More
2,4-Dicloro-6,7-dimetoxiquinazolina, TRC
Código de producto. 30388305
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30388305 100 mg 100 miligramos
30373580 1 g -
30386941 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30388305 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD434230100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27631-29-4
Fórmula molecular C10 H8 Cl2 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 259.09
Sinónimo 2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline, Doxazosin Mesilate Imp. E (EP)
Nombre IUPAC 2,4-dicloro-6,7-dimetoxiquinazolina
SMILES COc1cc2nc(Cl)nc(Cl)c2cc1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8Cl2N2O2/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)13-10(12)14-9(5)11/h3-4H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.9963