Learn More
2,4-Dicloro-5-trifluorometilpirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dichloro-5-trifluoromethylpyrimidine |
| CAS | 3932-97-6 |
| Fórmula molecular | C5HCl2F3N2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 2,6-Dichloro-5-trifluoromethylpyrimidine, 5-Trifluoromethyl-2,4-dichloropyrimidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5HCl2F3N2/c6-3-2(5(8,9)10)1-11-4(7)12-3/h1H |
| SMILES | ClC1=NC(Cl)=C(C(F)(F)F)C=N1 |
| Nombre IUPAC | 2,4-dicloro-5-(trifluorometilo)pirimidina |
| Peso molecular (g/mol) | 216.98 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.95 |