Learn More
2,4-Dicloro-5-(trifluorometil)pirimidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15487905
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15487905 250 mg 250 miligramos
15434467 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15487905 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31822.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3932-97-6
Fórmula molecular C5HCl2F3N2
Peso molecular (g/mol) 216.97
Número MDL MFCD03426408
Clave InChI IDRUEHMBFUJKAK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dichloro-5-trifluoromethyl pyrimidine, 2,4-dichloro-5-trifluoromethyl-pyrimidine, 5-trifluoromethyl-2,4-dichloropyrimidine, pyrimidine, 2,4-dichloro-5-trifluoromethyl, pubchem5304, acmc-1cn5t, c5hcl12f3n2, 2,4-dichloro-5-trifluoromethylpyrimidin, 2,6-dichloro-5-trifluoromethylpyrimidine, 2.4-dichloro-5-trifluoromethylpyrimidine
PubChem CID 2782774
Nombre IUPAC 2,4-dicloro-5-(trifluorometilo)pirimidina
SMILES FC(F)(F)C1=CN=C(Cl)N=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
Punto de ebullición 49°C (32 mmHg)
Cantidad 250 mg
Número UN UN3265
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.98
Porcentaje de pureza 97%