Learn More
2,4-Dicloro-5-(trifluorometil)pirimidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15224398 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15224398 1 g 1 GR
15234398 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15224398 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 454780010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3932-97-6
Fórmula molecular C5HCl2F3N2
Peso molecular (g/mol) 216.97
Número MDL MFCD03426408
Clave InChI IDRUEHMBFUJKAK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dichloro-5-trifluoromethyl pyrimidine, 2,4-dichloro-5-trifluoromethyl-pyrimidine, 5-trifluoromethyl-2,4-dichloropyrimidine, pyrimidine, 2,4-dichloro-5-trifluoromethyl, pubchem5304, acmc-1cn5t, c5hcl12f3n2, 2,4-dichloro-5-trifluoromethylpyrimidin, 2,6-dichloro-5-trifluoromethylpyrimidine, 2.4-dichloro-5-trifluoromethylpyrimidine
PubChem CID 2782774
Nombre IUPAC 2,4-dicloro-5-(trifluorometilo)pirimidina
SMILES FC(F)(F)C1=CN=C(Cl)N=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
Densidad 1.6090g/mL
Punto de ebullición 48.0°C to 50.0°C (32.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 93°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.609
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.98
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine, 97%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.