Learn More
2,4-Dicloro-5-tiazolmetanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dichloro-5-thiazolemethanol |
| CAS | 170232-69-6 |
| Fórmula molecular | C4H3Cl2NOS |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (2,4-Dichlorothiazol-5-Yl)Methanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H3Cl2NOS/c5-3-2(1-8)9-4(6)7-3/h8H,1H2 |
| SMILES | OCc1sc(Cl)nc1Cl |
| Nombre IUPAC | (2,4-dicloro-1,3-tiazol-5-il)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 184.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.9312 |