Learn More
Ácido 2,4-dicloro-5-sulfamoilbenzoico, Mikromol™
Descripción
Ácido 2,4-dicloro-5-sulfamoilbenzoico, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic Acid |
| CAS | 2736-23-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic Acid |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C7 H5 Cl2 N O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Furosemide Imp. B (EP), 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic Acid, Furosemide Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5Cl2NO4S/c8-4-2-5(9)6(15(10,13)14)1-3(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)(H2,10,13,14) |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | NS(=O)(=O)c1cc(C(=O)O)c(Cl)cc1Cl |
| Mostrar más |