Learn More
Ácido 2,4-dicloro-5-sulfamoilbenzoico, Mikromol™
Código de producto. 17912226
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17912226 25 mg 25 miligramos
17972876 100 mg 100 miligramos
30458401 4 x 25 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17912226 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0014.030025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 2,4-dicloro-5-sulfamoilbenzoico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic Acid
CAS 2736-23-4
Nombres de analitos o componentes 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H5 Cl2 N O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Furosemide Imp. B (EP), 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic Acid, Furosemide Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5Cl2NO4S/c8-4-2-5(9)6(15(10,13)14)1-3(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)(H2,10,13,14)
SMILES NS(=O)(=O)c1cc(C(=O)O)c(Cl)cc1Cl
Nombre IUPAC ácido 2,4-dicloro-5-sulfamoilbenzoico
Peso molecular (g/mol) 270.09
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.9316 g/mol